Merck
P7505
Sigma-Aldrich
プトレシン 二塩酸塩
≥98% (TLC), powder
別名:
1,4-ジアミノブタン 二塩酸塩, 1,4-ブタンジアミン 二塩酸塩, テトラメチレンジアミン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
161.07
Beilstein:
3906680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
プトレシン 二塩酸塩, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI Key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プトレシン二塩酸塩は、以下の用途に使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)における生物活性アミン標準物質として
  • 神経幹細胞に対する作用を検討するためのダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)に補充するホルモンミックスの成分として
  • 子宮内膜癌細胞の培養に用いるDMEMの補助剤として
生物化学的/生理学的作用
NMDA受容体のポリアミン調節部位に結合し、NMDA誘導電流を増強します。スペルミジンの前駆体です。
プトレシンは脂肪族アミンであり、正に荷電しています。これは、スペルミンの前駆体として働き、ポリアミン生合成で役割を果たします。プトレシンは数種類の植物、動物および細菌でみられます。Escherichia coli(大腸菌)における細胞の増殖と成長に役割を果たします。プトレシンは、農薬、界面活性剤、医薬品、ポリマー、および添加剤の成分です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7505-100G:
P7505-5G:
P7505-25G:
P7505-1G:
P7505-RSAMPLE:
2540083:
P7505-VAR:
P7505-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mito Kanatsu-Shinohara et al.
Methods in enzymology, 477, 17-36 (2010-08-12)
Spermatogonial stem cells (SSCs) in the testes are a new target for germline modification. With the development of an in vitro culture system and spermatogonial transplantation technique, SSCs can now be manipulated and used as an alternative to embryonic stem
Ulises Gómez-Pinedo et al.
Frontiers in neurology, 8, 255-255 (2017-06-22)
Alexander disease (AxD) is a rare disease caused by mutations in the gene encoding glial fibrillary acidic protein (GFAP). The disease is characterized by presence of GFAP aggregates in the cytoplasm of astrocytes and loss of myelin. Determine the effect
Bangmin Liu et al.
Journal of animal science and biotechnology, 10, 69-69 (2019-09-14)
Polyamines are essential for cell growth and beneficial for intestinal maturation. To evaluate the effects of putrescine on alleviating intestinal atrophy and underlying molecular mechanisms, both in vivo feeding trial and in vitro cell culture were conducted. Weanling pigs were
Zhi-Gang Qian et al.
Biotechnology and bioengineering, 104(4), 651-662 (2009-08-29)
A four carbon linear chain diamine, putrescine (1,4-diaminobutane), is an important platform chemical having a wide range of applications in chemical industry. Biotechnological production of putrescine from renewable feedstock is a promising alternative to the chemical synthesis that originates from
Vegetables consumed in Brazilian cuisine as sources of bioactive amines
Dala-Paula B M, et al.
Food Bioscience, 40, 100856-100856 (2021)