Merck
S2876
Sigma-Aldrich
スペルミン 四塩酸塩
powder or crystals, NMDA agonist/antagonist
別名:
N,N′-ビス(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン 四塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H26N4 · 4HCl
CAS番号:
分子量:
348.18
Beilstein:
3911771
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
スペルミン 四塩酸塩, powder or crystals
フォーム
powder or crystals
品質水準
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water, high purity: 100 mg/ml
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI Key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スペルミン四塩酸塩を使用して、新鮮凍結乳癌組織、唾液腺、腎および甲状腺腫瘍の保存組織、ならびにニワトリ赤血球からフローサイトメトリー分析用のDNAを沈殿させました。
低塩濃度のバッファ-水溶液からDNAを沈殿させる場合に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリアミンであるスペルミンは、スペルミジンに由来し、真核生物の細胞増殖に必要です。遺伝子発現調節因子として働き、DNA損傷を抑制し、フリーラジカルスカベンジャーとして作用することにより細胞を損傷から保護します。プロテオミクス研究では、スペルミンはDNA結合タンパク質の急速な結晶化を媒介します。
ポリアミン部位に対するNMDAの混合アゴニスト/アンタゴニストです。細胞の増殖、分化に対する役割や、神経型NOシンタ-ゼ(nNOS)の阻害作用が認められています。
ポリアミン部位に対するNMDAの混合アゴニスト/アンタゴニストです。高濃度(1 mM)では神経保護作用が観察されていますが、低濃度では神経毒性がみられます。ストリキニ-ネ非感受性のグリシン結合部位でアゴニスト効率を亢進します。細胞の増殖、分化に対する役割や、神経型NOシンタ-ゼ(nNOS)の阻害が認められています。
調製ノート
スペルミン四塩酸塩は、100 mg/mLの濃度において、澄明で無色~淡黄色の水溶液を生成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S2876-5G:
S2876-10G:
S2876-BULK:
S2876-1G:
S2876-VAR:
S2876-100G:
S2876-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E Bergers et al.
Journal of clinical pathology, 49(11), 931-937 (1996-11-01)
Conflicting results have been reported concerning the prognostic value of DNA flow cytometric variables (DNA ploidy, DNA index, %S phase fraction) in breast cancer. Selection bias and differences in treatment may have contributed to these conflicting prognostic results. Differences in
A S Jackson et al.
The British journal of nutrition, 40(3), 497-504 (1978-11-01)
1. Skinfold thickness, body circumferences and body density were measured in samples of 308 and ninety-five adult men ranging in age from 18 to 61 years. 2. Using the sample of 308 men, multiple regression equations were calculated to estimate
H C Ha et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(19), 11140-11145 (1998-09-16)
The polyamines are small organic cations that are absolutely required for eukaryotic cell growth. Although their growth requirements are well established, the molecular functions of the polyamines are ill-defined. Oxidative damage to DNA by reactive oxygen species is a continual
L L Vindeløv et al.
Cytometry, 3(5), 323-327 (1983-03-01)
A new modification of our detergent technique for the preparation of nuclei for flow cytometric DNA analysis is described. The attainment of low coefficients of variation of the peaks and of quantitative staining of nuclei from different tissues was a
J Griffith et al.
Biochemistry, 24(1), 158-162 (1985-01-01)
The RecA protein of Escherichia coli, whether pure or in a crude cell lysate, will rapidly form small crystals (microcrystals) in the presence of low concentrations of spermidine. We describe the conditions of time, pH, and polyamine concentration over which
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.