Merck
664960
Sigma-Aldrich
3-クロロ-1-フェニル-1-プロピン
97%
別名:
1-クロロ-3-フェニル-2-プロピン, 3-フェニルプロパルギル クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7Cl
CAS番号:
分子量:
150.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.585
密度
1.095 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
phenyl
SMILES記法
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChI Key
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F
引火点(℃)
104.4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
664960-BULK:
664960-VAR:
664960-5G:
664960-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)