Merck
C68105
Sigma-Aldrich
1-クロロ-3-フェニルプロパン
99%
別名:
(3-クロロ-1-プロピル)ベンゼン, 3-フェニルプロピルクロリド, ヒドロシンナミルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)3Cl
CAS番号:
分子量:
154.64
Beilstein:
507635
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI Key
XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C68105-5ML:
C68105-500ML:
C68105-BULK:
C68105-100ML:
C68105-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xinguang Zhou et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 125-131 (2015-07-25)
Concentration of blood catecholamines (CAs) is linked to a host of cardiovascular diseases, including hypertension and stenocardia. The matrix interferences and low concentration require tedious sample pretreatment methods before quantitative analysis by the gold standard method of high-performance liquid chromatography-electrochemical