アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI Key
HRXZRAXKKNUKRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E12001-100ML:
E12001-5L:
E12001-VAR:
E12001-500ML:
E12001-BULK:
E12001-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック