蒸気圧
8 mmHg ( 90 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-18 °C (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI Key
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C19708-100G:
C19708-VAR:
C19708-5G:
C19708-100ML:
C19708-5ML:
C19708-500G:
C19708-500ML:
C19708-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック