アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI Key
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B77401-25G:
B77401-BULK:
B77401-VAR:
B77401-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック