Merck
471607
Sigma-Aldrich
2-ブロモプロピオフェノン
95%
別名:
α-ブロモプロピオフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCHBrCH3
CAS番号:
分子量:
213.07
Beilstein:
508550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI Key
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) is an α-bromoketone. It participates in the manufacturing process of 1-acetamido-3-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridinium bromide.
アプリケーション
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) may be used for the synthesis of 2-phenylmorpholinols. It may also be used in the synthesis of N-phenacylammonium salts [N-(α-benzoylbenzyl)-, N-(1-benzoylethyl)-, N-phenacyl-, pyrazinium, 3-bromoquinolinium, benzothiazolium, or p-cyanopyridinium hexafluoroantimonates].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
471607-25ML:
471607-BULK:
471607-5ML:
471607-100ML:
471607-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Photocationic and radical polymerizations by novel N-phenacylammonium salts.
Takahashi E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(6), 3470-3476 (2004)
William Andrew Publishing
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 1-4, 1552-1552 null
Synthesis, stereochemistry and anti-tetrabenazine activity of bicyclo analogues of 2-phenylmorpholines.
Boswan EG, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(6), 1813-1820 (1997)