Merck
B79706
Sigma-Aldrich
4′-ブロモプロピオフェノン
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COC2H5
CAS番号:
分子量:
213.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
bp
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B79706-VAR:
B79706-BULK:
B79706-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)