Merck
213292
Sigma-Aldrich
硫黄
99.998% trace metals basis
別名:
sulfur powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS番号:
分子量:
32.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.998% trace metals basis
フォーム:
powder or flakes
蒸気密度
8.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
アッセイ
99.998% trace metals basis
フォーム
powder or flakes
自己発火温度
450 °F
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
密度
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
元素硫黄には30種の固体同素体が存在し、その中で斜方晶系硫黄が唯一、常温常圧下で熱力学的に安定です。数多くの有機溶媒に溶解し、数多くの酸素酸を形成します。硫黄は一般的に反応性が高く、元素硫黄のS8環は数多くの求核剤により容易に分解されます。ヒドロキシルイオンはSと約100oCで反応します。
アプリケーション
Li-Sポリマー電池に、また太陽電池の半導体-感光体層CdS/CdSe/ZnSとして、用途があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213292-50G:
213292-10G:
213292-BULK:
213292-250G:
213292-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multilayered semiconductor (CdS/CdSe/ZnS)-sensitized TiO2 mesoporous solar cells: all prepared by successive ionic layer adsorption and reaction processes.
Chemistry of Materials, 22(19), 5636-5643 (2010)
Preparation and electrochemical properties of lithium-sulfur polymer batteries
Journal of Power Sources, 109(1), 89-97 (2002)
Effects of Nanosized Adsorbing Material on Electrochemical Properties of Sulfur Cathodes for LiOS Secondary Batteries
Journal of the Electrochemical Society, 151(6), A791-A795 (2004)
Lingli Huang et al.
Science advances, 6(47) (2020-11-20)
Low-dimensional materials usually exhibit mechanical properties from those of their bulk counterparts. Here, we show in two-dimensional (2D) rhenium disulfide (ReS2) that the fracture processes are dominated by a variety of previously unidentified phenomena, which are not present in bulk
Farhad Forouhar et al.
Nature chemical biology, 9(5), 333-338 (2013-04-02)
How living organisms create carbon-sulfur bonds during the biosynthesis of critical sulfur-containing compounds is still poorly understood. The methylthiotransferases MiaB and RimO catalyze sulfur insertion into tRNAs and ribosomal protein S12, respectively. Both belong to a subgroup of radical-S-adenosylmethionine (radical-SAM)
資料
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
すべて表示