Merck
648574
Sigma-Aldrich
硫黄-34S
99 atom % 34S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
34S
CAS番号:
分子量:
33.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 34S
品質水準
形状
solid
mp
119 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sulfur-34S, isotopic analogue of sulfur atom.
アプリケーション
Sulfur-34S, stable form is used to study the origin and detection of sulphur atoms in geochemistry. It acts as the reactant in the synthesis of 34S labeled gypsum (Ca34SO4 .2H2O) and used as a tracer to investigate sulfur uptake and distribution in wheat.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648574-VAR:
648574-100MG:
648574-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)