Merck
414980
Sigma-Aldrich
硫黄
powder, 99.98% trace metals basis
別名:
Sulfur powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS番号:
分子量:
32.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.98% trace metals basis
フォーム:
powder
蒸気密度
8.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
powder
自己発火温度
450 °F
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
密度
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫黄は、二硫化モリブデンを調製するためのモリブデン(Mo)硫化の前駆体として使用することができます。また、本化合物はリチウム硫黄電池の高分子電解質の生成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
414980-BULK:
414980-250G:
414980-VAR:
414980-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Controlling Structural Anisotropy of Anisotropic 2D Layers in Pseudo-1D/2D Material Heterojunctions
Chen B, et al.
Advanced Materials, 29(34), 1701201-1701201 (2017)
Tuning the morphology and chemical composition of MoS 2 nanostructures
Radovsky G
Journal of materials science & technology, 54(10), 7768-7779 (2019)
Effect of different precursors on CVD growth of molybdenum disulfide
Singh A, et al.
Journal of alloys and compounds, 782, 772-779 (2019)
Chaodan Pu et al.
Nature communications, 11(1), 937-937 (2020-02-20)
Colloidal quantum dots are promising emitters for quantum-dot-based light-emitting-diodes. Though quantum dots have been synthesized with efficient, stable, and high colour-purity photoluminescence, inheriting their superior luminescent properties in light-emitting-diodes remains challenging. This is commonly attributed to unbalanced charge injection and/or
Farhad Forouhar et al.
Nature chemical biology, 9(5), 333-338 (2013-04-02)
How living organisms create carbon-sulfur bonds during the biosynthesis of critical sulfur-containing compounds is still poorly understood. The methylthiotransferases MiaB and RimO catalyze sulfur insertion into tRNAs and ribosomal protein S12, respectively. Both belong to a subgroup of radical-S-adenosylmethionine (radical-SAM)
関連コンテンツ
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.