Merck
215236
Sigma-Aldrich
硫黄
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS番号:
分子量:
32.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
8.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
形状
powder
自己発火温度
450 °F
精製方法
sublimation
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
粒径
-100 mesh
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫黄は、3D硫黄リッチポリマーなどの多くの有機硫黄化合物の調製に使用できる非金属元素です。脱水素反応やウィルゲロット反応のための穏やかな酸化剤としても使用できます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215236-500G:
215236-2KG:
215236-25G:
215236-BULK:
215236-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sulfur
Morrison J
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 124-124 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 93-93 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)