由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3 (, )
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
M-Clarity Program
バッファーはほぼすべての製造ステップで不可欠であるため、バッファーの品質はバイオ医薬品プロセスの成功にとって極めて重要です。
メルクの適切な管理下で製造されたバッファー材料の幅広いポートフォリオは、お客様のニーズに合わせて作られています。低リスクアプリケーション用の非GMPグレードから、高リスクアプリケーション用のIPEC-PQG GMPまで、メルクにはお客様の製造ニーズを全てカバーする製品があります。
アプリケーション
HEPESは、細胞培養培地、バイオ医薬品緩衝液組成(上流と下流)、および診断用試薬で使用されています。HEPESベースの緩衝液は、抗体、生理活性物質、タンパク質、および成長因子の精製バイオプロセスで使用されています。
包装
RES6003H-B701X:100 g容器入り
RES6003H-B703X:5 kg容器入り
RES6003H-B705X:25 kg容器入り
RES6003H-B706X:50 kg容器入り
法的情報
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RES6003H-B701X:
RES6003H-B705X:
RES6003H-B703X:
RES6003H-B706X:
試験成績書(COA)