Merck
213241
Sigma-Aldrich
硫化リチウム
99.98% trace metals basis
別名:
(リチオスルファニル)リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li2S
CAS番号:
分子量:
45.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
形状
powder
組成
Li2S
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lithium
密度
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
battery manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]S[Li]
InChI
1S/2Li.S
InChI Key
ZWDBUTFCWLVLCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫化リチウム 粉末は高純度の無機化合物で、白色から 黄色がかった色の結晶性粉末です。分子量は45.95 g/molで、 密度は1.82 g/cm³です。硫化リチウムは、強力な求核剤で、 化学式はLi₂Sです。水と容易に反応して水酸化リチウムと 硫化水素ガスを生成します。また、一部の有機溶媒、 ピリジンやジメチルスルホキシドなどにも溶けます。
アプリケーション
高純度 硫化リチウムは、例えば チオ酢酸リチウム、テトラフルオロホウ酸リチウム、 チオ-LISICONなど、特にリチウムイオン電池で使用されている他のリチウム化合物の合成において前駆体として主に使用されています 。高純度硫化リチウムは、リチウム硫黄電池の陽極材料として 電池アプリケーションで直接的に使用することもできます。硫化リチウムは、 コバルト酸リチウムのほぼ4倍という最高1166 mAh/gの理論容量を持つため、 次世代陽極材料として 注目されています。 さらに、硫化リチウムは、 薄層トランジスタ(TFT)やその他の 電子デバイス、特に硫化リチウム-酸化リン(Li2S-P2O5) TFTの製造のために半導体産業において前駆体として使用されます。また、その他多くのアプリケーションの中でも特に 水素化リチウム、水素化ホウ素リチウム、リチウムアミドの前駆体として化学製造工業でも使用されます 。
特徴および利点
99.98%という高純度により、より高純度な材料が求められるアプリケーションに最適な選択肢となっています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
213241-5G:
213241-VAR:
213241-10G:
213241-50G:
213241-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Stable cycling of lithium sulfide cathodes through strong affinity with a bifunctional binder
Seh ZW, et al.
Chemical Science, 4(9), 3673-3677 (2013)
Li-Ling Chiu et al.
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
In lithium-sulfur cells, the dissolution and relocation of the liquid-state active material (polysulfides) lead to fast capacity fading and low Coulombic efficiency, resulting in poor long-term electrochemical stability. To solve this problem, we synthesize a composite using a gel polymer
Is Lithium Sulfide a MgB2-like Superconductor?-like Superconductor?
Isikaku-Ironkwe OP
arXiv (2012)
Shiyou Zheng et al.
ACS nano, 7(12), 10995-11003 (2013-11-21)
Highly stable sulfur/microporous carbon (S/MC) composites are prepared by vacuum infusion of sulfur vapor into microporous carbon at 600 °C, and lithium sulfide/microporous carbon (Li2S/MC) cathodes are fabricated via a novel and facile in situ lithiation strategy, i.e., spraying commercial
Marvin A Kraft et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(31), 10909-10918 (2017-07-26)
In the search for novel solid electrolytes for solid-state batteries, thiophosphate ionic conductors have been in recent focus owing to their high ionic conductivities, which are believed to stem from a softer, more polarizable anion framework. Inspired by the oft-cited
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供