Merck
450952
Sigma-Aldrich
ヨウ化リチウム
greener alternative
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
ヨウ化リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiI
CAS番号:
分子量:
133.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
446 °C (lit.)
密度
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。 詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
パラジウム触媒アリルアルキル化反応の位置選択性を制御します
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450952-BULK:
450952-25G-PW:
450952-5G-PW:
450952-25G:4548173988764
450952-5G:4548173988771
450952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kawatsura, M. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 217-217 (1998)
Valentina Fiorini et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(41), 14543-14555 (2020-10-14)
A set of three new Ru(ii) polypyridyl complexes decorated with 5-aryl tetrazolato ligands (R-CN4)-, (D series, namely D1, D3 and D4), is presented herein. Whereas complex D1 represents the pyrazinyl tetrazolato analogue of a previously reported Ru(ii) complex (D2) with
Qianglu Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(19), 6644-6653 (2017-04-22)
The use of semiconductor nanocrystal quantum dots (QDs) in optoelectronic devices typically requires postsynthetic chemical surface treatments to enhance electronic coupling between QDs and allow for efficient charge transport in QD films. Despite their importance in solar cells and infrared
Yu-il Kang et al.
ChemSusChem, 8(22), 3799-3804 (2015-10-17)
Dye-sensitized solar cells (DSCs) with long-term stability are produced using polymer-gel electrolytes (PGEs). In this study, we introduce the formation of PGEs using in situ gelation with poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles and graphene fillers that are pre-deposited on the counter electrodes.
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
資料
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。