アッセイ
95% (NMR)
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥90% HPLC
mp
250-260 °C
λmax
534, 393, 313 nm (lit.)
SMILES記法
S=C=N[Ru]N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([O-])=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C([O-])=O
InChI
1S/2C16H36N.2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*5-16H2,1-4H3;2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q2*+1;;;2*-1;+2/p-2
InChI Key
MQGCPZMVNHGIPF-UHFFFAOYSA-L
詳細
アプリケーション
法的情報
Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703214-BULK:
703214-VAR:
703214-1G:
703214-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.