アッセイ
85% (HPLC)
品質水準
形状
powder
色
dark green
λmax
615, 415, 341, 329 nm at 0.02 mM in ethanol (lit.)
SMILES記法
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(C1=CC(C2=NC=CC(C([O-])=O)=C2)=NC(C3=CC(C([O-])=O)=CC=N3)=C1)=O.S=C=N[Ru](N=C=S)N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H11N3O6.3C16H36N.3CNS.Ru/c22-16(23)9-1-3-19-12(5-9)14-7-11(18(26)27)8-15(21-14)13-6-10(17(24)25)2-4-20-13;3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*2-1-3;/h1-8H,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);3*5-16H2,1-4H3;;;;/q;3*+1;3*-1;+3/p-3
InChI Key
YOIDEEDNCKVVPH-UHFFFAOYSA-K
詳細
アプリケーション
エタノールあるいはアセトニトリル/tert-ブタノール(1:1; vol:vol)の0.2~0.3 mM溶液にて使用することを推奨します。
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791245-100MG:
791245-VAR:
791245-BULK:
791245-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Greatcell Solar Materials製色素増感太陽電池材料(TiO2ペースト、ルテニウム色素、白金ペースト、銀インク)についてご紹介します。