アッセイ
95% (NMR)
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥90%
mp
196 °C
λmax
531, 314, 295 nm (lit.)
SMILES記法
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.CCCCCCCCCc3ccnc(c3)-c4cc(CCCCCCCCC)ccn4
InChI
1S/C28H44N2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-19-21-29-27(23-25)28-24-26(20-22-30-28)18-16-14-12-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h19-24H,3-18H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
InChI Key
LALSZYPVVQFXIC-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703168-BULK:
703168-250MG:
703168-VAR:
703168-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
ZnOナノサイズ微結晶によって構成された凝集体を色素増感太陽電池の光電極材料として合成し、その特性を検証しました。
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.