アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
475.2-493.3
SMILES記法
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シス-ジクロロビス(2,2'-ビピリジン)ルテニウム(II)は、選択的発光によるシステイン検出のためのルテニウム(II)複合体などの、様々なルテニウム複合体の合成に使用できます。 また、フォトクロミックな分子スイッチや、自己集合超分子システムをデザインするためのルテニウム複合体の調製にも使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
733202-1G:
733202-VAR:
733202-BULK:
733202-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simple and selective sensing of cysteine using gold nanoparticles modified by Ruthenium (II) complexes.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11(4), 3578-3585 (2011)
Photoinduced electron transfer in a triad that can be assembled/disassembled by two different external inputs. Toward molecular-level electrical extension cables.
Journal of the American Chemical Society, 124(43), 12786-12795 (2002)
Femtosecond isomerization in a photochromic molecular switch.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(8), 1480-1483 (2008)