Merck
288128
Sigma-Aldrich
cis-ビス(2,2′-ビピリジン)ジクロロルテニウム(II) 水和物
別名:
シス-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16Cl2N4Ru · xH2O
CAS番号:
分子量:
484.34 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES記法
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シス-ビス(2,2'-ビピリジン)ジクロロルテニウム(II)水和物は、[Ru(m-) 2,2'-ビピリジン)3]2+(PF6-)2の調製に使用されました。本試薬は、Auナノ粒子と結合したナノ複合材料の開発のための中間体の調整に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288128-VAR:
288128-BULK:
288128-5G:
288128-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electroluminescence in Ruthenium(II) Complexes
Bernhard S, et al
Journal of the American Chemical Society, 124, 13624-13628 null
Syntheses,Crystal Structures, and Spectral Properties of a Series of 3,8-Bisphenyl-1,10-phenanthroline Derivatives: Precursors of 3,8-Bis(4-mercaptophenyl)-1,10-phenanthroline and Its Ruthenium(II) Complex for Preparing Nanocomposite Junctions with Gold Nanoparticles between 1 ?m Gap Gold Electrodes
Huang W, et al.
Inorganic Chemistry, 47, 468?480-468?480 null