反応適合性
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
光触媒活性化
450 nm
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.c5ccc(nc5)-c6ccccn6
InChI
1S/3C10H8N2.2ClH.6H2O.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;;;;;;/h3*1-8H;2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- オキシダーゼを使用したバイオセンサーに使用されるハイブリッド触媒の合成に使用されます。
- バイオ分析におけるマルチプレックスシグナリングのための発光団として使用されます。
- 生細胞中の酸素評価に使用されます。
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)などと共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
224758-1G:
224758-VAR:
224758-250MG:
224758-BULK:
224758-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrogenerated Chemiluminescence Sensing
関連コンテンツ
Research in the Stephenson lab focuses upon the development of new chemical methods which enable the activation of chemical bonds under mild reaction conditions.
Yoon lab exploits visible light photochemistry for unique chemical transformations.