蒸気密度
4.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
自己発火温度
356 °F
expl. lim.
5.6 %
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
40-42 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−93.5 °C (lit.)
密度
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCN(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
143979-2L:
143979-25ML:
143979-VAR:
143979-BULK:
143979-18L:
143979-2.5L:
143979-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック