Merck
90660
Sigma-Aldrich
トリベンジルアミン
≥99.0% (NT)
別名:
TBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)3N
CAS番号:
分子量:
287.40
Beilstein:
2214682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder
mp
91-94 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChI Key
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリベンジルアミン(TBA)は、以下に使用できる第3級アミンです:
  • C−N結合の形成を伴う反応のための窒素グループソースとして
  • 好気的酸化縮合によるイミン、すなわちN−ベンジリデンベンジルアミンの合成に。
  • 廃水からCr(VI)とCr(III)を分離および定量するための抽出剤として
TBAは、硝酸セリウムアンモニウム(CAN)の存在下で脱ベンジル化されて、ジベンジルアミンを生成することも可能です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
399.2 °F - closed cup
引火点(℃)
204 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90660-BULK:
90660-100G:
90660-VAR:
90660-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Céline Burnier et al.
Talanta, 192, 135-141 (2018-10-24)
Nowadays, Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) is mainly used in forensic sciences but suffers from limitations when the analysed compounds are thermally instable as it is the case for THC-A (Tetrahydrocannabinolic Acid) which is converted into Δ9-THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol) that subsequently
Chemoselective oxidative debenzylation of tertiary N-benzyl amines.
Bull SD, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 165(5), 337-338 (2000)
Highly active and selective gold catalysts for the aerobic oxidative condensation of benzylamines to imines and one-pot, two-step synthesis of secondary benzylamines.
Grirrane A, et al.
J. Catal., 264(2), 138-144 (2009)
Copper-Catalyzed Oxidative Amination of Benzoxazoles via C- H and C- N Bond Activation: A New Strategy for Using Tertiary Amines as Nitrogen Group Sources.
Guo S, et al.
Organic Letters, 13(3), 522-525 (2010)
Najat S Khan et al.
The Journal of organic chemistry, 76(5), 1418-1424 (2011-01-29)
A gyroscope-inspired tribenzylamine hemicryptophane provides a vehicle for exploring the structure and properties of multiple p-phenylene rotators within one molecule. The hemicryptophane was synthesized in three steps in good overall yield using mild conditions. Three rotator-forming linkers were cyclized to