Merck
86605
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムクロリド 一水和物
≥98.0%
別名:
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
CAS番号:
分子量:
183.72
Beilstein:
3573492
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
crystals
SMILES記法
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86605-BULK:
86605-50G:
86605-250G:
86605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)