Merck
654507
Sigma-Aldrich
塩化ニッケル(II) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
二塩化ニッケル六水和物, 塩化ニッケル六水和物2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ニッケル(II)六水和物は水溶性無機化合物です。これは、電気メッキ、ニッケルメッキ、および防毒マスクの NH3 吸収剤としての用途がある、費用対効果の高い化合物です。
アプリケーション
塩化ニッケル(II)六水和物は、次の用途に使用できます。      
  • 色素増感太陽電池(DSSC)の正孔輸送層として使用される酸化ニッケル(NiO)フィルムの前駆体。     
  • ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層(ETL)への添加剤で、特に開放電圧などの性能を向上させます。
  • フレキシブル電子機器やセンサーへの潜在的な用途のための導電性ポリマー複合材料を合成するための効果的なドーパント。     
  • 水熱法によるニッケルナノソーン粒子の合成における前駆体。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
654507-VAR:
654507-5G:4548173294896
654507-100G:4548173294872
654507-BULK:
654507-25G:4548173294889
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
NiCl2.6H2O: an efficient catalyst precursor for phosphine-free Heck and Sonogashira cross-coupling reactions
Nowrouzi N and Zarei M
Tetrahedron, 71(41), 7847-7852 (2015)
Kariana Moreno-Sader et al.
ACS omega, 4(6), 10834-10844 (2019-08-29)
Nanocomposites composed of polyacrylamide and nanoclay were synthesized via free-radical cross-linking polymerization and used to adsorb Co2+ and Ni2+ ions from water. The polyacrylamide (PAM)/sodium montmorillonite (Na-MMT) nanocomposites were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, and scanning electron
Synthesis of tetra-substituted pyrroles, a potential phosphodiesterase 4B inhibitor, through nickel (II) chloride hexahydrate catalyzed one-pot four-component reaction.
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 53(32), 4145-4150 (2012)
Ritu Tyagi et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(2), 134-141 (2011-09-20)
Heavy metals are known for their associated nephrotoxicity and nickel is no exception. An integrated metabonomic approach, based on high-resolution (1) H NMR spectroscopy, was applied to determine the acute biochemical effects of NiCl(2) on the renal tissues of rats.
Steven J Ryan et al.
PloS one, 7(4), e35320-e35320 (2012-05-09)
The basolateral complex of the amygdala (BLA) is a critical component of the neural circuit regulating fear learning. During fear learning and recall, the amygdala and other brain regions, including the hippocampus and prefrontal cortex, exhibit phase-locked oscillations in the
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
すべて表示