Merck
86473
Sigma-Aldrich
α-テルピネン
≥95.0% (GC)
別名:
1-イソプロピル-4-メチル-1,3-シクロヘキサジエン, p-メンタ-1,3-ジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1853379
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChI Key
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α芳香化合物として一般的に使用される環状モノテルペンである-テルピネンは、さまざまな精油に含まれています。チャノキ油の抗酸化活性に関与しています。
アプリケーション
α-テルピネンはグアヤコールの脱酸素化における有機還元剤として使用でき、V2O5/Al2O3触媒を用いてフェノールを得ることができます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
86473-BULK:
86473-1ML:
86473-5ML:
86473-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vanadium catalyzed guaiacol deoxygenation
Filley J and Roth C
J. Mol. Catal. A: Chem., 139(2-3), 245-252 (1999)
Conformational Space and Photochemistry of α-Terpinene
Marzec KM, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 114(17), 5526-5536 (2010)
Yonathan Asikin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(32), 7973-7980 (2012-07-19)
Citrus peels are important sources of various pleasant aroma compounds and valuable bioactive substances. To investigate differences in the composition and content of Shiikuwasha (Citrus depressa Hayata) peels from different cultivation lines, the composition of volatile aroma components, flavanones, and
Johanna Rudbäck et al.
Chemical research in toxicology, 25(3), 713-721 (2012-01-19)
The monoterpene α-terpinene is used as a fragrance compound and is present in different essential oils. It is one of the components responsible for the antioxidant activity of tea tree oil. α-Terpinene is structurally similar to other monoterpenes, e.g., limonene
D Djenane et al.
Food science and technology international = Ciencia y tecnologia de los alimentos internacional, 17(6), 505-515 (2011-11-04)
Essential oils (EOs) extracted by hydrodistillation from leaf parts of Algerian Eucalyptus globulus, Myrtus communis and Satureja hortensis were analyzed by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The main components of EOs obtained were γ-terpinene (94.48%), 1,8-cineole (46.98%) and carvacrol (46.10%), respectively
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis