Merck
C100005
Sigma-Aldrich
1,3-シクロヘキサジエン
contains 0.05% BHT as inhibitor, 97%
別名:
1,2-ジヒドロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8
CAS番号:
分子量:
80.13
Beilstein:
506024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
0.05% BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CC=CC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,5-6H2
InChI Key
MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,3-シクロヘキサジエンは以下の反応を起こします:
  • イリジウム触媒水素自動移動を介する芳香族アルコールとのC-Cカップリング、及びイソプロパノール仲介性の移動水素化を介するアルデヒドとのC-Cカップリングによるカルボニル付加生成物の形成
  • n-BuLi/TMEDA系とのリビングアニオン重合によるポリシクロヘキサジエンの生成
  • 白金触媒シリルホウ素化による(1R,4S)-1-(ジメチルフェニルシリル)-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-2-シクロヘキセンの生成
  • 電子移動試薬であるコバルトテトラ(ヒドロキノン)ポルフィリン存在下での、好気性パラジウム触媒1,4-ジアセトキシル化。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.0 °F
引火点(℃)
18.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C100005-5L:
C100005-100ML:
C100005-BULK:
C100005-VAR:
C100005-25ML:
C100005-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemo-, regio-, and stereoselective cobalt-mediated [2+2+2] cycloaddition of alkynyl boronates to alkenes: 1,3- and 1,4-diboryl-1,3-cyclohexadienes.
Vincent Gandon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(43), 7114-7118 (2005-10-12)
Borislav Naydenov et al.
Nano letters, 6(8), 1752-1756 (2006-08-10)
We present a study that maps out chemical bond formation between a Pt-inked probe and a single 1,3-cyclohexadiene (1,3-CHD) molecule on Si(100). By separating the mechanical and electronic contributions to the current during the approach to contact, we show that
Enantioselective Platinum?Catalyzed Silicon?Boron Addition to 1, 3?Cyclohexadiene.
Gerdin M and Moberg C
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(6), 749-753 (2005)
Marija Kotur et al.
The Journal of chemical physics, 130(13), 134311-134311 (2009-04-10)
We demonstrate the use of shaped ultrafast laser pulses in the deep ultraviolet to control the ring opening isomerization of 1,3-cyclohexadiene to form 1,3,5-hexatriene. The experiments are performed with a gas phase sample and the isomerization yield is probed with
Xiang-Shan Wang et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(6), 1011-1022 (2009-09-22)
An efficient and green method for the synthesis of highly substituted cyclohexa-1,3-diene, polyhydroindene, polyhydronaphthalene, isochromene, isothiochromene, and isoquinoline derivatives has been developed. The synthesis was achieved by using a multicomponent procedure in ionic liquid media. The features of this procedure