Merck
423424
Sigma-Aldrich
2-(トリメチルシロキシ)-1,3-シクロヘキサジエン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16OSi
CAS番号:
分子量:
168.31
Beilstein:
2079140
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC1=CCCC=C1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
WPIRVUXAMPRMAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene ((cyclohexa-1,5-dien-1-yloxy)trimethylsilane) is silyl enol ether of cyclohexenone. The Diels–Alder reactions with dienophiles α-acetoxyacrylonitrile, acrylonitrile and α-chloroacrylonitrile has been studied.
アプリケーション
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene may be used as a diene in the synthesis of isoquinuclidinone 2-aza[2.2.2]octa-3,5-dione by reacting with p-toluenesulfonyl cyanide.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
423424-BULK:
423424-5ML:
423424-25ML:
423424-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-Temperature Diels-Alder Reactions: Transfer from Batch to Continuous Mode.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(5), 1114-1120 (2011)
Safety Assessment of Diels-Alder Reactions with Highly Reactive Acrylic Monomers.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(12), 2015-2020 (2012)
Cynthia K McClure et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8256-8257 (2003-10-11)
The hetero-Diels-Alder reaction of an electron-deficient nitrile, p-toluenesulfonyl cyanide, with the silyl enol ether of cyclohexenone produced a hydrolytically sensitive [4 + 2] adduct in good yield. Use of Mander's reagent, ethyl cyanoformate, with the same diene, produced an unstable
Design and Scale-Up of Diels-Alder Reactions for the Practical Synthesis of 5-Phenylbicyclo [2.2. 2] oct-5-en-2-one.
Funel JA, et al.
Organic Process Research & Development, 15(6), 1420-1427 (2011)