Merck
283126
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene
97%
別名:
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H7OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
156.30
Beilstein:
385956
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
45 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283126-BULK:
283126-VAR:
283126-5G:
283126-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)