Merck
235040
Sigma-Aldrich
1-フェニル-1-トリメチルシロキシエチレン
98%
別名:
α-(トリメチルシロキシ)スチレン, アセトフェノンエノールトリメチルシリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
192.33
Beilstein:
1306914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI Key
AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-フェニル-1-トリメチルシロキシエチレンはスチレンタイプのシリルエノールエーテルです。この化合物はホルムアルデヒドと2,4-ペンタンジオンと反応して対応するジヒドロピランを生成します。また、両親媒性カリックス[6]アレーン誘導体が表面活性剤として溶解した水溶液中でアルデヒドとMukaiyamaアルドール反応を起こします
アプリケーション
1-フェニル-トリメチルシロクシエチレンは以下の合成で使用されます:
  • β-アミノケトン(Mannich型反応を使用する水中合成)
  • cis-2,6-二置換ジヒドロピラン(3成分、「ワンポット」カスケード反応を使用)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235040-25G:
235040-BULK:
235040-5G:
235040-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calix [6] arene derivatives bearing sulfonate and alkyl groups as surfactants in Sc (OTf)3-catalyzed Mukaiyama aldol reactions in water.
Tian H-Y, et al.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2529-2532 (2000)
Novel one-pot Mannich-type reaction in water: indium trichloride-catalyzed condensation of aldehydes, amines and silyl enol ethers for the synthesis of ?-amino ketones and esters.
Loh T-P and Wei L-L.
Tetrahedron Letters, 39(3), 323-326 (1998)
Robert J Hinkle et al.
Tetrahedron, 65(34), 6834-6839 (2010-02-18)
The rapid synthesis of cis-2,6-disubstituted dihydropyrans is achieved in a three-component, one-pot cascade reaction. BiBr(3)-ediated addition of ketene silyl acetals or silyl enol ethers to beta,gamma-unsaturated cis-4-trimethylsilyl-3-butenal provides a Mukaiyama aldol adduct containing a vinylsilane moiety tethered to a silyl
Catalyst-free aqueous multicomponent domino reactions from formaldehyde and 1, 3-dicarbonyl derivatives.
Gu Y, et al.
Green Chemistry, 11(12), 1968-1972 (2009)