製品名
ジ-tert-ブチルジカルボナート, ReagentPlus®, 99%
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
solid or liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carbonate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
自動化Boc保護および脱保護は、Synple自動合成プラットフォーム(SYNPLE-SC002)、Boc保護カートリッジ(SYNPLE-B001)、(SYNPLE-B002)、およびBoc脱保護カートリッジ(SYNPLE-B011)を使用して実行できます。
警告
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
205249-1KG:
205249-50G:
205249-25KG:
205249-CH:
205249-15KG:
205249-10G:
205249-VAR:
205249-10KG:
205249-100G:
205249-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック