Merck
34660
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルジカルボナート
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
別名:
Boc2O, Bocアンヒドリド, ジ-tert-ブチルピロカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3COCO]2O
CAS番号:
分子量:
218.25
Beilstein:
1911173
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
ジ-tert-ブチルジカルボナート, ≥98.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid or liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carbonate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジ-tert-ブチルジカルボネート(Boc2O)は、主にアミン官能基にBoc保護基を導入するために使用される試薬です。また、いくつかの有機反応において、特にカルボン酸、特定のヒドロキシル基、または一級ニトロアルカンとの反応において、脱水剤としても使用されます。
Automated Boc保護および脱保護は、Synple Automated Synthesis Platform(SYNPLE-SC002)、Boc保護カートリッジ(SYNPLE-B001)、(SYNPLE-B002)、およびBoc脱保護カートリッジ(SYNPLE-B011)によって行えます。
アプリケーション
ジ-tert-ブチルジカルボネート(Boc2O)は、次の物質の合成に使用されています。
  • アゾベンゼンアミノ酸(aa)。
  • MDMAからのN-tert-ブトキシカルボニル-3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン(t-BOC-MDMA)の合成。
また、次の反応の試薬としても使用できます。
  • アミノ酸、ペプチド、およびタンパク質への酸分解性のBoc保護基の導入。        
  • Pd触媒存在下における芳香族カルボキシル酸のヘックオレフィン化によるスチレン誘導体の調製。        
  • DMAPを触媒とする1,2-アミノアルコールおよび1,2-ジアミンのイソシアン化によるオキサゾリジン-2-オンおよびイミダゾリジン-2-オンの合成。       
  • MDMAからのN-tert-ブトキシカルボニル-3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン(t-BOC-MDMA)の調製。
  • アミンを対応するイソシアナート、カルバマートおよび尿素誘導体に変換するために。
  • アミドのN-Boc化。
  • 非水系条件で行う感受性化合物のN-Boc化。
Boc保護基の導入に用いる試薬です。
警告
t-ブタノ-ルとCO2に加水分解します; 吸湿すると容器内に内圧が生じます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
34660-100G:
34660-6X100G-F:
34660-25G-F:
34660-VAR-F:
34660-500G-F:
34660-6X500G-F:
34660-BULK-F:
34660-1KG-F:
34660-10KG-F:
34660-RSAMPLE-F:
34660-25KG-F:
34660-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boc-L-Dmt-OH as a fully N,S-blocked cysteine derivative for peptide synthesis by prior thiol capture. Facile conversion of N-terminal Boc-L-Dmt-peptides to H-Cys(Scm)-peptides
Kemp DS and Carey RI
The Journal of Organic Chemistry, 54(15), 3640-3646 (1989)
Di-tert-butyl Dicarbonate and 4-(Dimethylamino) pyridine Revisited. Their Reactions with Amines and Alcohols1
Basel Y and Hassner A
The Journal of Organic Chemistry, 65(20), 6368-6380 (2000)
Identification and characterization of N-tert-butoxycarbonyl-MDMA: a new MDMA precursor.
Collins M, et al.
Drug Testing and Analysis, 9(3), 399-404 (2017)
Profiling ephedrine prepared from N-methylalanine via the Akabori-Momotani Reaction.
Doddridge A, et al.
Drug Testing and Analysis, 10(3), 548-556 (2018)
Use of Di-tert-butyl-dicarbonate Both as a Protecting and Activating Group in the Synthesis of Dipeptides
Jhaumeer LS, et al.
Synthetic Communications, 37(23), 4191-4197 (2007)