Merck
519324
Sigma-Aldrich
1-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)-1-メトキシエテン
97%
別名:
(1,1-Dimethylethyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, (tert-Butyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, 1-Methoxy-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethylene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethylene, Ketene methyl t-butyldimethylsilyl acetal, Ketene tert-butyldimethylsilyl methyl acetal, tert-Butyl[(1-methoxyvinyl)oxy]dimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(OCH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
188.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-8(10-5)11-12(6,7)9(2,3)4/h1H2,2-7H3
InChI Key
UVCCWXJGWMGZAB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
519324-VAR:
519324-10G:
519324-BULK:
519324-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent developments in the syntheses of the epothilones and related analogues.
Watkins EB, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 4071-4084 (2006)
New indenyl phosphinooxazoline complexes of iron and their catalytic activity in the Mukaiyama aldol reaction.
Lenze M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2855-2858 (2010)
Enantioselective addition of ketene silyl acetals to nitrones catalyzed by chiral titanium complexes. Synthesis of optically active ?-amino acids.
Murahashi SI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(12), 2888-2889 (2002)
Three-step assembly of 4-aminotetrahydropyran-2-ones from isoxazoline-2-oxides.
Naumova AS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(24), 12467-12475 (2014)