product name
Boc-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −25±1°, c = 2% in acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
79-83 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- N-(3-アリール)プロピル化アラニン残基を生成する際の重要な前駆体であるN-プロパルギルアラニンの生成。
- 3,3′-ビス(ベンジルオキシ)-1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジオールのラセミ混合物の光学分割。
- アミド基とイミド基の両方の官能基を含むハイブリッドトリペプチドミメティクスのワンポット合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15380-VAR:
15380-5G:
15380-BULK:
15380-25G:
15380-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック