Merck
15528
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
≥99.0% (T)
別名:
(S)-2-(Boc-アミノ)-3-メチル酪酸, N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-バリン, Boc-L-バリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
217.26
Beilstein:
1711290
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −6.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI Key
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15528-VAR:
15528-BULK:
15528-100G:
15528-25G:
15528-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ye Sheng et al.
International journal of pharmaceutics, 487(1-2), 242-249 (2015-04-19)
Amino acid and dipeptide prodrugs have been developed to examine their potential in enhancing aqueous solubility and permeability as well as to bypass P-glycoprotein (P-gp) mediated cellular efflux of prednisolone. Prodrugs have been synthesized and identified with LC/MS/MS and NMR.