Merck
15420
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH
≥99.0% (T), for peptide synthesis
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)グリシン, Boc-グリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
175.18
Beilstein:
1101514
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
Boc-Gly-OH, ≥99.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
強熱残分
≤0.05%
mp
86-89 °C (lit.)
86-89 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChI Key
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Boc-Gly-OHは、以下の用途に使用できます:
  • ペプチド化学のためのN-Bocアミノ酸エステルを合成するエステル化反応に。
  • 神経保護薬の類似体であるトリペプチドH-Gly-Pro-Glu-OHの合成に。
  • ヒドラゾンとイサチンのアリル化促進剤として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15420-33KG:
15420-BULK:
15420-100G:
15420-34KG:
15420-4KG:
15420-VAR:
15420-25G:
15420-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Z-Gly-OH 99%
Sigma-Aldrich
C7206
Z-Gly-OH
Ceric ammonium nitrate (CAN) mediated esterification of N-Boc amino acids allows either retention or removal of the N-Boc group.
Kuttan A, et al.
Tetrahedron Letters, 45(12), 2663-2665 (2004)
Analogues of the neuroprotective tripeptide Gly-Pro-Glu (GPE): synthesis and structure-activity relationships.
De Diego SAA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(9), 2279-2283 (2005)
N-Boc-glycine-assisted indium-mediated allylation reaction: a sustainable approach.
Vemula SR, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3322-3325 (2015)
Klaus Schmidt-Rohr et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(19), 5648-5649 (2003-05-08)
A new magic-angle spinning NMR method for measuring internuclear distances between a 13C-labeled site and amide protons is described. The magnetization of the protons evolves under homonuclear decoupling and the recoupled 13C-1H dipolar interaction, which provides simple spin-pair REDOR curves
L Varga et al.
Hepato-gastroenterology, 27(2), 146-149 (1980-04-01)
The catabolism of the 14C-labelled pentagastrin was investigated in rats. The following results were found: -- the labelled BOC-glycine fragment is split off the pentagastrin in the small intestine -- it is absorbed through the intestinal wall, and -- enters