Merck
274585
Sigma-Aldrich
メチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール
95%
別名:
1-メトキシ-2-メチル-1-(トリメチルシロキシ)プロペン, (1-メトキシ-2-メチル-1-プロペニルオキシ)トリメチルシラン, MTDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=C(OCH3)OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
174.31
Beilstein:
1362893
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
35 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタールは以下に使用されました。
  • 四塩化チタン存在下で(S)-アルキリデン(1-アリルエチル)アミンと反応させることによる、キラルβ-ラクタムの合成
  • 基移動重合の触媒または開始剤として
  • 共役付加およびアルドール反応での汎用試薬として
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
274585-BULK:
274585-100G:
274585-VAR:
274585-25G:
274585-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 17, 41-41 (1984)
Tetrahedron Letters, 35, 5239-5239 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 116, 4131-4131 (1994)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45, 2514-2514 (2007)
Polymer Journal, 26, 169-169 (1994)