Merck
208264
Sigma-Aldrich
アリルトリメチルシラン
98%
別名:
3-(トリメチルシリル)プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.26
Beilstein:
906755
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
84-88 °C (lit.)
密度
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI Key
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アリルトリメチルシランは、酸塩化物、アルデヒド、ケトン、イミニウムイオン、エノン類にアリル基を導入したり、他の炭素求電子剤との交差結合を起こす一般的試薬です。細見−櫻井反応の試薬として用いられます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
208264-BULK:
208264-10G:
208264-50G:
208264-VAR:
208264-10ML:
208264-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Allylation of Imines with Allyltrimethylsilane and Experimental Evidences for a Fluoride-Triggered Autocatalysis Mechanism of the Sakurai- Hosomi Reaction
Wang D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(12), 4233-4237 (1999)
Shoji Kobayashi et al.
Carbohydrate research, 343(3), 443-452 (2007-12-11)
An efficient route to the trans-fused tetrahydrooxepin corresponding to the E ring of ciguatoxin was developed. Wide screening of allylation reactions of sulfur or fluoro-substituted tetrahydrooxepin revealed that the optimum method for obtaining the beta-allylation product selectively was the use
Armando Ramirez et al.
Organic letters, 7(21), 4617-4620 (2005-10-08)
[reaction: see text] The annulation reactions of alkenes with peroxycarbenium ions enable the synthesis of a variety of functionalizable 1,2-dioxolanes. Triethysilyl-protected peroxycarbenium ions proved to be optimal for the annulation reaction. Using this method, plakinic acid analogues can be synthesized
Allyltrimethylsilane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Control of alpha/beta stereoselectivity in Lewis acid promoted C-glycosidations using a controlling anomeric effect based on the conformational restriction strategy.
Satoru Tamura et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(9), 1021-1023 (2003-03-05)