アプリケーション
- シリル基およびN-スルホニル基の脱保護に。
- フッ素化反応。
- Pd触媒を用いた種々の2-エチニルアニリンと末端アルキンとの環化反応により2-置換インドールを合成するため。また、Pd触媒の存在下でハロゲン化アリールおよびハロゲン化アルケニルと末端アルキンをカップリングさせることにより、アリール化またはアルケニル化アルキンを合成する際の活性剤として用いることもできます。
- 新世代抗うつ剤としてのトリプルモノアミン再取り込み阻害剤
- 有機溶媒-水混合緩衝液中のアルキルシリルエーテル中性pHの加水分解によるアルコールの合成
- ホスホン酸修飾結合を有するオリゴリボヌクレオチド
- キラルなビピリジルジオール配位子と三塩化クロムが触媒する野崎檜山アリル化によるアリールアルキルアルコールの合成
- 鈴木カップリング反応による共役ジエン酸エステルの合成
- 抗腫瘍活性をもつ大環状O-アミノベンズアミドHsp90インヒビター
- ホスホイノシチド3-キナーゼ(PI3K)/哺乳類ラパマイシン標的(mTOR)タンパク質の二重阻害剤
- 抗糖尿性のポリアセチレングルコシド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216143-1L:4548173342740
216143-5ML:4548173117041
216143-4X100ML:4548173336640
216143-2L:4548173117027
216143-VAR:
216143-100ML:4548173117003
216143-BULK:
216143-50ML:4548173332901
216143-2.5L:4548173117010
216143-20L:4548173250861
216143-500ML:4548173117034
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
クリックケミストリーのための高分子末端へのアジド基とアルキン基の導入について、具体例を示しています。