Merck
216151
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
technical grade, 85%
別名:
2,5-Dihydroanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O
CAS番号:
分子量:
110.15
Beilstein:
1925467
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
85%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
RGXIXVNKYUAKHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene reacts with RuCl3·xH2O in an alcohol solvent to give [RuCl26-C6H5OR)2 (R = Me, Et or HOCH2CH2).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
216151-100G:
216151-BULK:
216151-25G:
216151-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Convenient One-Pot Synthesis of a Functionalized-Arene Ruthenium Half-Sandwich Compound [RuCl2 (?6-C6H5OCH2CH2OH)] 2.
Soleimannejad J and White C.
Organometallics, 24(10), 2538-2541 (2005)