グレード
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
含みます
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
lemon; lime; earthy
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
InChI Key
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
40.1 °F
引火点(℃)
4.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W431105-100G-K:
W431105-BULK-K:
W431105-500G-K:
W431105-SAMPLE-K:
W431105-VAR-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)