Merck
122068
Sigma-Aldrich
trans-4-メトキシ-3-ブテン-2-オン
technical grade, 90%
別名:
(E)-4-Methoxy-3-buten-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH=CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
2070991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(OC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
VLLHEPHWWIDUSS-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-4-メトキシ-3-ブテン-2-オンは、3-TBSO-置換ビニルジアゾアセテートとMukaiyama-Michael 反応(亜鉛トリフル酸を触媒として使用)を進行させる基質として機能し(亜鉛トリフル酸を触媒として使用)、官能基を持つ3-ケト-2-ジアゾアルカノエートを生成します
アプリケーション
trans-4-メトキシ-3-ブテン-2-オンは、(-)-エピバチジンのエナンチオ選択性全合成の開始試薬として使用されました
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
122068-VAR:
122068-10KG:
122068-10G:
122068-BULK:
122068-250G:
122068-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Liu et al.
Organic letters, 12(19), 4304-4307 (2010-09-03)
Enedione-diazoesters formed from 3-TBSO-2-diazo-3-butenoates undergo base-catalyzed pericyclization that with dinitrogen extrusion and methyl migration provide a novel and efficient route to 2-carboalkoxyresorcinols. Intercepting the intermediate enolate anion with methyl vinyl ketone leads to the corresponding 4-substituted 2-carboalkoxyresorcinol and suggests generalization
Bifunctional thiourea-catalyzed enantioselective double Michael reaction of ?, d-unsaturated ?-ketoester to nitroalkene: asymmetric synthesis of (-)-epibatidine.
Hoashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 45(50), 9185-9188 (2004)