Merck
511439
Sigma-Aldrich
trans-4-(ジメチルアミノ)-3-ブテン-2-オン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH=CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
InChI Key
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
詳細
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one is an α,β-unsaturated ketone. Its enthalpy of vaporization at boiling point (474.25K) is 41.416kjoule/mol.
アプリケーション
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one may be used in the preparation of 1,3,5-triacetylbenzene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F - closed cup
引火点(℃)
107.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
511439-VAR:
511439-25G:
511439-5G:
511439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 528-528 (2014)
1,3,5-Triacetylbenzene.
Alaimo PJ, et al.
Organic Syntheses, 87, 192-200 (2010)