Merck
T2207
Sigma-Aldrich
テレフタルアルデヒド
ReagentPlus®, 99%
別名:
テレフタルジカルボキシアルデヒド, ベンゼン-1,4-ジカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CHO)2
CAS番号:
分子量:
134.13
Beilstein:
385863
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
bp
245-248 °C (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C([H])=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
InChI Key
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テレフタルアルデヒドは以下の出発物質として使用できます。
  • アリールアミンおよび環状ケトンとのワンポット3成分反応による縮合ビス-ベンゾキノリン誘導体の合成
  • ベンジルシアニドとのクネーフェナーゲル反応による、5,10-二置換[5]ヘリセンの光化学的合成
  • 分子磁石を構築するための有用な前駆体であるpyrimidiniumolate単位を用いた、ニトロニルニトロキシド(NIT)ラジカルの合成
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2207-5G:
T2207-VAR:
T2207-500G:
T2207-BULK:
T2207-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of dipolar nitronyl nitroxides
Greve S, et al.
Organic Letters, 2(15), 2269-2270 (2000)
Facile photochemical synthesis of 5, 10-disubstituted [5] Helicenes by removing molecular orbital degeneracy
Ito N, et al.
Organic Letters, 16(9), 2502-2505 (2014)
Camphorsulfonic acid catalyzed one-pot three-component reaction for the synthesis of fused quinoline and benzoquinoline derivatives
Gattu R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(23), 12416-12429 (2017)
Niklas Keller et al.
Nanoscale, 11(48), 23338-23345 (2019-12-04)
Covalent organic frameworks (COFs), consisting of covalently connected organic building units, combine attractive features such as crystallinity, open porosity and widely tunable physical properties. For optoelectronic applications, the incorporation of heteroatoms into a 2D COF has the potential to yield
Chenyu Lin et al.
BMC chemistry, 14(1), 66-66 (2020-12-10)
For analysis of weak π-π complexes proton-nuclear magnetic resonance (proton-NMR) simultaneously provides information of stacking configurations and association constants [Formula: see text] However, an apparent issue for this approach is inconsistent/impossible constant estimation which often leads to unreasonable interpretation for