Merck
597430
Sigma-Aldrich
4-エチニルベンズアルデヒド
97%
別名:
4-ホルミルフェニルアセチレン, p-エチニルベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
89-93 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-7H
InChI Key
BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
597430-BULK:
597430-5G:
597430-1G:
597430-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuki Maeda et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 206-210 (2014-07-09)
A novel pre-column fluorescence derivatization method for chromatographic analysis of azide compounds was developed based on the Huisgen reaction, which is a specific cycloaddition reaction between an alkyne and an azide. We designed and synthesized a fluorescent alkyne, 2-(4-ethynylphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole (DIB-ET)
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where