Merck
459690
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-1-butanol
97%
別名:
Tetramethylene glycol monobenzyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
180.24
Beilstein:
1944253
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
216-256 °C (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
InChI Key
TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Benzyloxy-1-butanol can be prepared starting from butane-1,4-diol.
アプリケーション
4-Benzyloxy-1-butanol may be used for the preparation of ethyl 6-benzyloxy-2-hexenoate, via Swern oxidation and Wadsworth-Emmons olefination. It may be used as starting reagent for the synthesis of 4-(benzyloxy)butanal.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
459690-BULK:
459690-5ML:
459690-VAR:
459690-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The syntheses of tricyclic analogues of O 6-methylguanine.
Hammond DM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 1(23), 4166-4172 (2003)
Improved preparation of ?-hydroxy-a-amino acids: direct formation of sulfates by sulfuryl chloride.
Alonso M and Riera M.
Tetrahedron Asymmetry, 16(23), 3908-3912 (2005)