Merck
590630
Sigma-Aldrich
2-エチニルベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
64-67 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-7H
InChI Key
ZEDSAJWVTKUHHK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Ethynylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
  • iodoisoquinoline-fused benzimidazoles obtained via tandem iodocyclization of 2-ethynylbenzaldehyde with o-benzenediamine and iodine in the presence of copper(I)iodide
  • N-[(7,7a-dihydroisoquinolino[2,1-a]perimidin-13-yl)methyl]-N-isopropylpropan-2-amine obtained via a multi-step process
It may also be used in the synthesis of the following substituted 2-alkynylbenzaldehydes by Sonogashira coupling:
  • 2-[(2-bromophenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-[(2-bromo-5-fluorophenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-[(2-bromo-5-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-(phenylethynyl)benzaldehyde
  • 2-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
590630-5G:
590630-VAR:
590630-1G:
590630-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?CuI/I2-Promoted Electrophilic Tandem Cyclization of 2 Ethynylbenzaldehydes with ortho-Benzenediamines: Synthesis of
Iodoisoquinoline-Fused Benzimidazoles?
Ouyang C-H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(01), 223-228 (2010)
?Direct synthesis of highly fused perimidines by copper(I)-catalyzed
hydroamination of 2-ethynylbenzaldehydes?
Tokimizu Y, et al.
Tetrahedron, 67(29), 5168- 5175 (2011)