Merck
116017
Sigma-Aldrich
2-カルボキシベンズアルデヒド
97%
別名:
フタルアルデヒド酸, 2-ホルミル安息香酸, 3-ヒドロキシフタリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O3
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
742381
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
94-96 °C (lit.)
官能基
aldehyde
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI Key
DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-カルボキシベンズアルデヒドは、官能化ジアザホスホランの合成に使用できるアルデヒド酸です。
アプリケーション
2-カルボキシベンズアルデヒドは、2つの純粋な細菌株であるPasteurella sp. IFA (B-2)およびMycobacterium sp. PYR-1 (AM)を用いてフルオランテンを生分解したときの代謝産物です。これは、還元的C-Nカップリングおよびアミンとの分子内アミド化により、一連のN置換イソインドリノンを合成するために使用されています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
116017-100G:
116017-BULK:
116017-25KG:
116017-VAR:
116017-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Solid-phase synthesis of chiral 3, 4-diazaphospholanes and their application to catalytic asymmetric allylic alkylation
Landis CR and Clark TP
Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 5428-5432 (2004)
Yuling Bao et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 129, 110377-110377 (2020-06-20)
There are plenty of evidences to show that combining of chemotherapy and immunotherapy should be a very potent anti-cancer therapeutic method. In this research, we evaluated the anti-tumor activity of doxorubicin prodrug combined with erythrocyte membrane-enveloped polymer nano-vaccine against tumor
Anna Muratova et al.
Biodegradation, 25(6), 787-795 (2014-07-24)
The biodegradation of the polycyclic aromatic hydrocarbon phenantherene by the rhizobacterial strain Ensifer meliloti P221, isolated from the root zone of plant grown in PAH-contaminated soil was studied. Bacterial growth and phenanthrene degradation under the influence of root-exuded organic acids
Linyan Shi et al.
Organic letters, 14(7), 1876-1879 (2012-03-17)
A series of N-substituted isoindolinones have been successfully synthesized through the reductive C-N coupling and intramolecular amidation of 2-carboxybenzaldehyde and amines. This one-pot synthesis gives excellent yields using ultrathin Pt nanowires as catalysts under 1 bar of hydrogen. These unsupported
Pooja V Reddy et al.
Archives of microbiology, 200(1), 171-182 (2017-09-25)
A high-efficiency fluoranthene-degrading bacterium Paenibacillus sp. PRNK-6 was isolated from PAH-contaminated soil. The strain degrades 96% (240 mg l