Merck
47749
Sigma-Aldrich
3-ホルミル安息香酸メチル
≥98.0% (GC)
別名:
メチル ベンズアルデヒド-3-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O3
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
2690668
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
mp
48-52 °C
官能基
aldehyde
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6H,1H3
InChI Key
UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 3-formylbenzoate may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • meso-Tetrakis(3-carboxyphenyl)porphyrin via condensation with pyrrole.
  • Methyl 3-[4-(1-methyl-3-phenylureido)phenylaminomethyl]benzoate, which shows moderate SENP1 protease inhibition activity.
  • An N-methyl-sulfonylhydrazone derivative for use as anti-diabetic agent with good plasma stability.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47749-VAR-F:
47749-1G-F:
47749-5G-F:
47749-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Discovery of 1-[4-(N-benzylamino) phenyl]-3-phenylurea derivatives as non-peptidic selective SUMO-sentrin specific protease (SENP) 1 inhibitors.
Uno M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(16), 5169-5173 (2012)
Tetraphilin: a four-helix proton channel built on a tetraphenylporphyrin framework.
Akerfeldt KS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(24), 9656-9657 (1992)
Synthesis, solubility, plasma stability, and pharmacological evaluation of novel sulfonylhydrazones designed as anti-diabetic agents.
Zapata-Sudo G, et al.
Drug design, development and therapy, 10, 2869-2869 (2016)